Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie Capto™ DEAE
Code produit 10019389 Tous les produits Cytiva Produits
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Packungsgröße:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
10019389 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10019389 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17544301
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilisé pour la capture rapide et efficace et pour la purification des protéines intermédiaires
  • Composé d’une matrice d’agarose à haut débit modifiée avec des allongeurs de surface de dextrane et un échangeur d’anions de diéthylaminoéthyle (DEAE) faible
  • Association d’un débit de volume élevé et d’une capacité de liaison dynamique à haut débit
  • Résiste à une procédure CIP efficace et est chimiquement stable
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantité 100 ml
À utiliser avec (application) Pour la capture, purification intermédiaire des protéines
Type d’échangeur d’anions Échangeur d’anions faible
Type de produit Milieu Capto DEAE
Granulométrie 90 μm
Matrice Agarose réticulée avec allongeur de surface au dextrane
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto DEAE, 100 ml
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.