Learn More
Cytiva Colonnes de chromatographie à échange d’ions Capto™ HiRes
Product Code. 16267791 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Type:
Colonne Capto™ HiRes Q 10/100
Colonne Capto™ HiRes Q 5/50
Colonne Capto™ HiRes S 10/100
Colonne Capto™ HiRes S 5/50
Capacité de colonne:
1 mL
8 mL
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Capacité de colonne Unit Size
16267791 Colonne Capto™ HiRes Q 5/50 1 mL 1 pièce
16287791 Colonne Capto™ HiRes Q 10/100 8 mL 1 pièce
16257791 Colonne Capto™ HiRes S 5/50 1 mL 1 pièce
16277791 Colonne Capto™ HiRes S 10/100 8 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16267791 Supplier Cytiva Supplier No. 29275878
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Colonnes préconditionnées pour la purification haute résolution de protéines et d’autres biomolécules par chromatographie à échange d’ions. Elles conviennent parfaitement à la préparation de protéines très pures pour les études structurelles et l’analyse
  • Colonnes haute résolution pour chromatographie à échange d’ions à l’échelle du laboratoire
  • Convient à la préparation de protéines très pures et à l’analyse des protéines dans les applications de recherche ou de contrôle de qualité
  • Colonne de haute qualité avec excellente reproductibilité, durabilité et stabilités chimiques et de pH élevées
  • Remplacement pour Mono Q™ et Mono S™ des colonnes offrant une résolution similaire ou supérieure, avec une transition facile d'une plateforme de colonnes à l'autre
  • Les résines de conditionnement  pour chromatographie sont à base d'une matrice d'agarose à haut débit et présentent une petite taille de billes (9 μm moyenne)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de colonne Colonne à échange d’ions
Description Capacité ionique : ∼0,23 mmol de résine CI-/ml
Capacité de colonne 1 mL
Débit 0,5 à 2 ml/min
À utiliser avec (application) Analyse ou purification des protéines et des acides nucléiques
Groupe à échange d’ions Ammonium quaternaire
Pression max. 4 MPa (40 bar)
Granulométrie ∼9 μm
Gamme de produits Capto
Type Colonne Capto™ HiRes Q 5/50
Forme des particules Sphérique
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Capto HiRes Q 5/50
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.