Learn More
Cytiva Colonnes de chromatographie à échange d’ions Capto™ HiRes
Code produit 16287791 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Colonne Capto™ HiRes Q 10/100
Colonne Capto™ HiRes Q 5/50
Colonne Capto™ HiRes S 10/100
Colonne Capto™ HiRes S 5/50
Capacité de colonne:
1 mL
8 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Capacité de colonne Conditionnement
16287791 Colonne Capto™ HiRes Q 10/100 8 mL 1 pièce
16267791 Colonne Capto™ HiRes Q 5/50 1 mL 1 pièce
16257791 Colonne Capto™ HiRes S 5/50 1 mL 1 pièce
16277791 Colonne Capto™ HiRes S 10/100 8 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16287791 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29275881
 Article restreint
En stock
Colonnes préconditionnées pour la purification haute résolution de protéines et d’autres biomolécules par chromatographie à échange d’ions. Elles conviennent parfaitement à la préparation de protéines très pures pour les études structurelles et l’analyse
  • Colonnes haute résolution pour chromatographie à échange d’ions à l’échelle du laboratoire
  • Convient à la préparation de protéines très pures et à l’analyse des protéines dans les applications de recherche ou de contrôle de qualité
  • Colonne de haute qualité avec excellente reproductibilité, durabilité et stabilités chimiques et de pH élevées
  • Remplacement pour Mono Q™ et Mono S™ des colonnes offrant une résolution similaire ou supérieure, avec une transition facile d'une plateforme de colonnes à l'autre
  • Les résines de conditionnement  pour chromatographie sont à base d'une matrice d'agarose à haut débit et présentent une petite taille de billes (9 μm moyenne)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hauteur du lit 100 mm
Type de colonne Colonne à échange d’ions
Description Capacité ionique : ∼0,23 mmol de résine CI-/ml
Capacité de colonne 8 mL
Débit 0,5 à 2 ml/min
À utiliser avec (application) Analyse ou purification des protéines et des acides nucléiques
Groupe à échange d’ions Ammonium quaternaire
Pression max. 4 MPa (40 bar)
Granulométrie ∼9 μm
Gamme de produits Capto
Type Colonne Capto™ HiRes Q 10/100
Matériau Verre Tricorn™
Matériau de remplissage Agarose hautement réticulée
Forme des particules Sphérique
pH 2 à 12
Quantité 1 de chaque
Température (métrique) 4°C à 40°C
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Capto HiRes Q 10/100
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.