Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie Capto™ ImpRes multimodal BioProcess™
Code produit 15141556 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
Conditionnement:
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15141556 100 ml -
15131556 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15141556 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17371602
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour le polissage haute résolution d’anticorps monoclonaux (MAbs) et d’autres biomolécules
  • Des rendements élevés obtenus grâce à des microbilles à haute résolution et à la sélectivité des ligands
  • Élimination efficace des agrégats, des virus et des principaux contaminants dans les procédés MAb
  • Permet d’utiliser l’approche de la plateforme pour le développement de procédés MAb
  • Affiche une fenêtre de fonctionnement à pH/sel large
Évite d’utiliser des agents oxydants, des détergents cationiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 100 ml
Stabilité Acide acétique 1 M, NaOH 1 M, NaCl 2 M, 1-propanol 5 %, isopropanol 30 %, éthanol 70 %
À utiliser avec (application) Pour le polissage haute résolution d’anticorps monoclonaux (MAbs) et d’autres biomolécules
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Capacité d’échange d’anions 25 à 39 ans μM/mL
Capacité de liaison 60 à 90 mg de Mab/ml
Type de produit Milieu Capto MMC ImpRes
Granulométrie 40 μm
Pression max. 300 kPa
Matrice Agarose à haut débit
Plage de pH 3 à 12
Tampon de stockage 20°% d’éthanol, 0,2°M d’acétate de sodium
Type de ligand Échangeur de cations faibles multimodal
Format Bulk Media
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Capto MMC ImpRes
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol