Learn More
Cytiva Milieux de chromatographie Capto™ Multimodal (MMC)
Code produit 10089269 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10089269 100 ml 100mL
10681521 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10089269 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17531702
 Article restreint
En stock
Utilisé pour résoudre des problèmes de purification spécifiques à des forces ioniques élevées et faibles
  • Composé d’une matrice agarose rigide à haut débit et d’un nouveau ligand multimodal
  • Utilisé pour lier les protéines à la conductivité du matériau d’alimentation
  • Le ligand contient un groupe d’acides carboxyliques et présente les propriétés d’un échangeur de cations faibles
  • Capacité de liaison dynamique élevée à haute conductivité
  • Le débit à volume élevé réduit les temps de traitement
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
  • Capacité de liaison dynamique à 10 % de pénétration mesurée à un temps de résidence de 2 min, 300 cm/h dans une colonne Tricorn(TM) 5/100 avec 10 cm de hauteur de lit dans 50 mM d’acétate de sodium, pH 4,75, 250 mM de NaCl.
Garantie
Stocker entre 4° et 30°C dans 20 % d’éthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 ml
Stabilité Acide acétique 1 M, hydroxyde de sodium 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, éthanol 70 %
À utiliser avec (application) Utilisé pour résoudre des défis spécifiques de purification à la fois à des forces ioniques élevées et faibles
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Capacité de liaison >45 mg de BSA/ml de milieu (à 30 mS/cm2)
Type de produit Milieu Capto MMC
Débit 600 cm/h μr
Granulométrie 75 μm
Hauteur (impériale) du lit 7,87 in
Hauteur (métrique) du lit 20 cm
Capacité ionique 0,07 à 0,09 mM de H+/ml
Type d’échange ionique Échangeur de cations faibles multimodal
Pression max. 300 kPa
Matrice Agarose fortement réticulée
Plage de pH 2 à 14
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Groupe acide carboxylique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Capto MMC, 100 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol