Learn More
Cytiva Capto Q, 25 ml
Code produit 10393490 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10393490 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10393490 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17531610
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour répondre aux exigences des fabricants modernes de large envergure. Cytiva Capto Q, 25 ml est un milieu BioProcess d’échange d’anions forts pour la capture et la purification de protéines intermédiaires rapides, efficaces et économiques des liga
Capto Q est conçu pour la capture et la purification intermédiaire de protéines à partir de grands volumes d’aliments. Il est constitué d’une matrice d’agarose rigide à haut débit modifiée avec des allongeurs de surface dextrane et un échangeur d’anions quaternaires forts (Q) L’association d’un débit à volume élevé et d’une capacité de liaison dynamique élevée pour Capto Q augmente la productivité des procédés industriels en aval. Capto Q résiste aux procédures de CIP efficace et rigoureuse et la stabilité chimique garantit une longue durée de vie des milieux.
  • Échangeur d’anions forts pour la capture à haute productivité et la purification intermédiaire lorsqu’un débit à volume élevé est essentiel.
  • La capacité de liaison dynamique élevée à débit élevé augmente la productivité
  • Le débit à volume élevé réduit les temps de traitement
  • Traitement économique avec opérations d’unité plus petites
  • Répond aux exigences industrielles : sécurité d’approvisionnement, assistance technique et réglementaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Capto Q, 25 ml
Matrice Agarose fortement réticulée avec allongeur de surface au dextrane
À utiliser avec (application) Conçu pour répondre aux exigences des fabricants modernes de grande envergure, les délais de traitement plus courts de Capto Q peuvent réduire l’exposition à la protéine cible.
Type de ligand Amine quaternaire
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Granulométrie 90 μm, d50v est la granulométrie médiane de la distribution de volume cumulée.
pH 2 à 12
Quantité 25 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Capto Q, 25 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.