Learn More
Cytiva Milieux de chromatographie Capto™ Q
Code produit 10324120 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10324120 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10324120 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17531602
 Article restreint
En stock
Conçu pour la capture et la purification intermédiaire de protéines à partir de grands volumes d’aliments. Le milieu de chromatographie Cytiva Capto est un milieu BioProcess à échange d’anions forts, conçu pour répondre aux exigences des fabricants modern
  • Matrice d’agarose rigide à haut débit modifiée avec des allongeurs de surface dextrane et un échangeur d’anions quaternaire fort (Q)
  • Association d’un débit élevé et d’une capacité de liaison dynamique à haut débit pour augmenter la productivité
  • Réduction du temps de traitement en raison de l’association d’une grande capacité et d’une vitesse à haut débit
  • Résiste à une procédure CIP efficace et est chimiquement stable
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 ml
Stabilité Acide acétique 1 M, NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 %
À utiliser avec (application) Pour une capture efficace et une purification de protéines intermédiaire lorsqu’un débit à volume élevé est essentiel
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu Capto Q
Débit 700 cm/h μr
Granulométrie 90 μm
Hauteur (impériale) du lit 7,87 in
Hauteur (métrique) du lit 20 cm
Capacité ionique 0,16 à 0,22 mM Cl-/ml
Type d’échange ionique Échangeur d’anions fort
Pression max. 0,3 MPa
Matrice Agarose hautement réticulée avec allongeurs de surface au dextrane
Plage de pH 2 à 14
Tampon de stockage 20 % d’éthanol
Type de ligand Amine quaternaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Capto Q, 100 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol