Learn More
Cytiva Capto Q ImpRes, 25 ml
Code produit 10272990 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
10272990 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10272990 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17547010
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour répondre aux exigences des fabricants modernes de large envergure. Cytiva Capto Q ImpRes, 25 ml est un milieu BioProcess d’échange d’anions forts qui permet la purification et le polissage de protéines intermédiaires rapides, efficaces et écono
Capto Q ImpRes est un milieu de chromatographie BioProcess développé pour la purification intermédiaire et le polissage à haut débit d’une large gamme de protéines biopharmaceutiques. Il fait partie d’une plateforme étendue haute résolution basée sur la gamme de produits Capto avec ligands de groupe ionique traditionnels. En associant les caractéristiques de débit élevé des milieux Capto agarose avec une petite granulométrie, Capto Q ImpRes offre d’excellentes propriétés de débit et de pression avec une résolution impressionnante et une productivité améliorée. La capacité de fonctionner à des débits et des hauteurs de lit plus élevés augmente également la flexibilité de la conception des procédés.
  • Purification et polissage haute résolution—basés sur la plateforme reconnue Capto
  • Conception flexible des procédés—grande fenêtre opérationnelle de débits et de hauteurs de lit
  • Purifications à haut débit—faciles à optimiser et à mettre à l’échelle
  • Une productivité de fabrication plus élevée permet d’améliorer l’économie des procédés
  • Sécurité de l’approvisionnement et assistance technique réglementaire complète.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Capto Q ImpRes, 25 ml
Matrice Agarose à haut débit
À utiliser avec (application) Chromatographie de bioprocédés
Type de ligand Amine quaternaire
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Force de liaison >55 mg BSA, > 48 mgβ -lactoglobuline/mL Milieu de chromatographie
Volume (métrique) 25 mL
Granulométrie 36 à 44 μm (d50V)
pH 2 à 12
Quantité 25 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Capto Q ImpRes, 25 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.