Learn More
Cytiva Milieu de chromatographie Capto™ S
Artikelnummer. 10699990 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Packungsgröße:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
10699990 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10699990 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17544101
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Conçu pour la capture et la purification intermédiaire de protéines à partir de grands volumes d’aliments. Le milieu de chromatographie Cytiva CaptoTM S est un milieu BioProcess à fort échange de cations, conçu pour répondre aux exigences des fabricants m
  • Matrice d’agarose rigide à haut débit modifiée avec des allongeurs de surface de dextrane et un échangeur de cations sulfonates fort
  • Association d’un débit élevé et d’une capacité de liaison dynamique à haut débit pour augmenter la productivité
  • Résiste à une procédure CIP efficace et est chimiquement stable
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantité 100 ml
Stabilité Acide acétique 1 M, NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 %
À utiliser avec (application) Pour une capture rapide et efficace et une purification des protéines intermédiaires
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu Capto S
Débit 700 cm/h μr
Granulométrie 90 μm
Hauteur (impériale) du lit 7,87 in
Hauteur (métrique) du lit 20 cm
Capacité ionique 0,11 à 0,14 mM de Na+/ml
Type d’échange ionique Échangeur de cations fort
Pression max. 300 kPa
Matrice Agarose hautement réticulée avec allongeurs de surface au dextrane
Plage de pH 3 à 14
Tampon de stockage 20°% d’éthanol, 0,2°M d’acétate de sodium
Type de ligand Groupe des sulfonates
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto S, 100 ml
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.