Learn More
Disulfure de captopril, TRC
Code produit 18090010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18090010 10 mg 10mg
18001120 5 mg 5mg
18021920 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18090010 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17576010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64806-05-9
Formule moléculaire C18 H28 N2 O6 S2
Poids moléculaire (g/mol) 432.55
Synonyme 1,1'-[Disulfanediylbis-[(2S)-2-methyl-1-oxopropane-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidine-2-carboxylic] Acid, Captopril Imp. A (EP), Captopril Disulfide
Nom IUPAC (2S)-1-[(2S)-3-[[(2S)-3-[(2S)-2-carboxypyrrolidine-1-yl]-2-méthyl-3-oxopropyl]disulfanyl]2-méthylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylique acide
SMILES C[C@H](CSSC[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Captopril Disulfide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1
Poids de la formule 432.1389
Pourcentage de pureté >95%