Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ Pre-packed Column
Code produit 18446428 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne Conditionnement
18446428 5 ml 5mL
18416478 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18446428 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5943462005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00€
    1530.00€ / 5mL
    Économisez 60.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ columns are designed for bench-scale resin screening, process development, and sample preparation.
CaptureSelect CH1-XL MiniChrom™ columns are designed for bench-scale resin screening, process development, and sample preparation.
Ces colonnes préemballées sont prêtes à être connectées et présentent les caractéristiques suivantes :
  • Dimensions de 1 ml (0,8 x 2 cm) et 5 ml (0,8 x 10 cm)
  • Connexion directe aux systèmes de chromatographie standard
  • Emballées avec la matrice d’affinité CaptureSelect CH1-XL, offrant une capacité de liaison dynamique et une haute résolution sur une large gamme de débits
Les colonnes de 1 ml peuvent être utilisées pour des criblages rapides de la faisabilité de l’application et pour la purification à l’échelle de laboratoire sur une colonne préemballée pratique et facile à utiliser. La hauteur de lit de 10 cm des colonnes de 5 ml permet le développement initial de procédés à l’échelle du laboratoire.
La matrice d’affinité CaptureSelect CH1-XL reconnaît le domaine CH1 des anticorps IgG humains, permettant ainsi la compensation de tous les fragments Fab, indépendamment du type de chaîne légère (kappa ou lambda) et sans liaison à la chaîne légère surexprimée et aux dimères de la chaîne légère. En outre, elle peut être utilisée pour la purification d’IgG humaines des quatre sous-classes (1, 2, 3 et 4).
Les caractéristiques de cette matrice d’affinité comprennent :
  • Plateforme pour la purification de fragments Fab humains de haute qualité et correctement assemblés
  • Aucune copurification des chaînes légères libres surexprimées en raison de la sélectivité pour le domaine CH1
  • Élution possible à un pH compris entre 4,0 et 4,5 avec un tampon d’acétate de 50 mM
  • Nettoyage caustique avec une solution de NaOH allant jusqu’à 50 mM
  • Excellente évolutivité
  • Aucune liaison croisée avec l’IgG bovine, la présence de sérum bovin fœtal n’est donc pas un problème
Sans composant d’origine animale
Les produits CaptureSelect contiennent des ligands d’affinité basés sur des fragments d’anticorps à domaine unique recombinants (VHH) créés par une technologie exclusive. Le ligand d’affinité VHH est un fragment de 12 à 15 kDa comprenant les trois régions déterminant la complémentarité (CDR) qui forment le domaine de liaison aux antigènes, produit efficacement dans la levure Saccharomyces cerevisiae par un procédé de production exempt de tout composant d’origine animale.
Caractéristiques principales :
  • Matrice : à base d’agarose, activée par époxyde
  • Granulométrie moyenne : 65 ± 10 μm
  • Ligand : ligand d’affinité CaptureSelect CH1-XL
  • Méthode de couplage de ligand : couplage époxyde
  • Capacité de liaison : fragment Fab humain > 15 mg/ml, en fonction du débit, de la hauteur de la colonne et du temps de contact. Il convient de noter que les fragments Fab humanisés peuvent avoir des capacités inférieures.
  • Conditions d’élution : tampon glycine de 100 mM, pH 3,0 ; Tampon d’acétate de 50 mM, pH 4,0-4,5
  • Dimensions de la colonne : 1 ml (0,8 x 2 cm) et 5 ml (0,8 x 10 cm)
  • Caractéristiques de débit : 75 à 150 cm/h (jusqu’à 2 bar)
  • Tampon de formulation :20 % (v/v) d’éthanol
Spécification
Débit 75 à 150 cm/h (Jusqu’à 2 bars)
Porosité Not Applicable
Phase stationnaire Ligand d’affinité CaptureSelect CH1-XL
Capacité de colonne 5 ml
Longueur (métrique) 10 cm
Quantité 1 Column
Granulométrie 65 ± 10 μm
À utiliser avec (équipement) Chromatography Systems
Type Affinity Column
Diamètre (métrique) interne 0.8 cm
Contenu et stockage Store at 2°C to 8°C. Protect from light. Do not freeze.
Capacité de liaison >Fragment Fab humain à 15 mg/ml
Gamme de produits CaptureSelect
Type de ligand Ligand d’affinité CH1-XL
Matrice À base d’agarose, activée par époxyde
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Format de colonne Cartouche de chromatographie
Volume du lit 5 mL