Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LambdaXP GoPure™ Colonne
Code produit 31722928 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31722928 1 mL 1mL
31722804 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31722928 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6943752001
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
CaptureSelect LambdaXP GoPure Ces colonnes sont des colonnes prêtes à l'emploi conçues pour une purification rapide et facile des anticorps monoclonaux lambda sur des systèmes de chromatographie standard avec une pureté et un rendement élevés en une seule étape.
La colonne pré-remplie contient : CaptureSelect la matrice d’affinité lambdaXP (IgG, IgA, IgM, IgD et IgE) et les fragments Fab directement à partir de matériaux sources complexes.
Les caractéristiques de cette matrice d’affinité comprennent :
  • Approche de plateforme pour la purification des immunoglobulines et de leurs fragments Fab avec une chaîne légère Lambda
  • Couverture complète pour toutes les sous-classes Lambda humaines
  • Purification en une étape à partir de matières brutes de haute pureté et de rendement important
  • Aucune liaison croisée avec la région Fc ou les chaînes légères kappa
  • Excellente stabilité du pH à –50-80 mM NaOH pour une exposition limitée
  • Spécifique aux anticorps humains ; fonctionne en présence de sérum (bovin/cheval)
  • Aucun dérivé d’origine animale
Sans composant d’origine animale
CaptureSelect les produits contiennent des ligands d'affinité basés sur des fragments d'anticorps recombinants à domaine unique (VHH) créés par une technologie exclusive. Le ligand d'affinité VHH est un fragment de 12 à 15 kDa comprenant les trois régions déterminant la complémentarité (CDR) qui forment le domaine de liaison à l'antigène, produit efficacement dans la levure Saccharomyces cerevisiae par un processus de production exempt de tout composant animal (sans origine animale).
Caractéristiques principales
Matrice : à base d'agarose, activée par époxyde
Taille moyenne des particules : 65 ±10 μm
Ligand :CaptureSelect Ligand d'affinité LambdaXP
Capacité de reliure Fab : >20 mg d'IgG Lambda-Fab/mL de résine, en fonction du temps de résidence
Capacité de liaison des IgG : >35 mg d'IgG/mL de résine, en fonction du temps de résidence
Conditions d'élution : 20 mM d'acide citrique ou d'acide acétique, pH 3 –4 ; Tris 100 mM, MgCl₂ 1,5 M, pH 6
Dimensions des colonnes : 7 x 25 mm (colonne de 1 mL) ; 16 x 25 mm (colonne de 5 mL)
Débit maximal recommandé : 5 mL/min. (colonne de 1 mL) ; 10°ml/min. (colonne de 5 mL)
Pression de service maximale : 2 bar
Solution tampon de formulation : éthanol à 20 % (v/v)
Spécification
Volume du lit 1 mL
Matrice Matriz de afinidad LambdaXP
Contenu et stockage Conservar entre 2 °C y 8 °C °en un lugar oscuro/protegido de la luz.
Diamètre (métrique) 7 mm
Pression de fonctionnement max. 0,2 MPa
Granulométrie 65 ±10 μm
Forme Billes d’agarose
Gamme de produits CaptureSelect
Quantité 1 mL
Type Columna preempacada
Hauteur du lit 25 mm
Capacité (métrique) Load capacity for 1 mL resin