Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ LambdaXP RoboColumn™ Colonnes pré-remplies
Code produit 31722754 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume du lit:
200 μL
600 μl
Conditionnement:
200µL
600µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume du lit Conditionnement
31722754 600 μl 600µL
30276629 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31722754 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5943752600
 Article restreint
En stock
CaptureSelect Les RoboColumns sont de petites colonnes de chromatographie utilisées pour des séparations chromatographiques entièrement automatisées et parallèles sur des stations de travail robotisées de manipulation de liquides.
CaptureSelect RoboColumn™ sont de petites colonnes de chromatographie utilisées pour les séparations chromatographiques entièrement automatisées et parallèles sur les postes de travail automatisés de manipulation des liquides.
Le CaptureSelect matrice d'affinité LambdaXP dans ce RoboColumn reconnaît le domaine constant de la chaîne légère lambda humaine permettant la purification de tous les isotypes d'IgG, y compris IgG, IgA, IgM, IgD et IgE, directement à partir de matériaux sources complexes dans un processus de purification robuste et efficace avec une excellente pureté obtenue en une seule étape.
La matrice d'affinité LambdaXP présente les caractéristiques suivantes :
  • Élution efficace des fragments Fab et des immunoglobulines contenant une chaîne légère lambda ; absence de liaison croisée avec la région Fc ou les chaînes légères kappa.
  • Purification en une étape à partir de matières brutes de haute pureté et de rendement important
  • Spécifique de l’homme
  • Aucun dérivé d’origine animale
Sans composant d’origine animale
CaptureSelect les produits contiennent des ligands d'affinité basés sur des fragments d'anticorps recombinants à domaine unique (VHH) créés par une technologie exclusive. Le ligand d'affinité VHH est un fragment de 12 à 15 kDa comprenant les trois régions déterminant la complémentarité (CDR) qui forment le domaine de liaison à l'antigène, produit efficacement dans la levure Saccharomyces cerevisiae par un processus de production exempt de tout composant animal (sans origine animale).
Caractéristiques
  • Taille de la colonne : 200 μL, 1 bande, 8 colonnes (8 rangées)
  • Dimensions de la colonne : diamètre de 5 mm, hauteur du lit de 10 mm
  • Matrice : à base d'agarose, activée par époxyde
  • Taille moyenne des particules : 65 ±10 μm
  • Ligand :CaptureSelect Ligand d'affinité LambdaXP
  • Couplage de ligands : couplage d'époxyde
  • Capacité de reliure : >30 g de résine IgG/L, en fonction du débit, de la hauteur de la colonne et du temps de contact.
  • Conditions d'élution : acétate de sodium 25 mM, pH 3,5
  • Solution tampon de formulation : éthanol à 20 % (v/v)
  • Pression de service : 2 bar (maximum)
  • Débit : 16 150 –cm/h
RoboColumn est une marque déposée de Repligen.
Spécification
Pression max. 2 bares, 0,2 MPa
Porosité Not Applicable
Longueur (métrique) 3 cm
Quantité 600 μL
Granulométrie 65 ±10 μm
À utiliser avec (équipement) Robotic Fluid Handlers
Type Colonne
Diamètre (métrique) interne 0.5 cm
Contenu et stockage Store at 2°C to 8°C. Protect from light. Do not freeze.
Gamme de produits CaptureSelect
Type de ligand CaptureSelect LambdaXP Affinity Ligand
Matrice Matriz de afinidad LambdaXP
Conditions d’expédition Wet Ice
Format de colonne Barrettes à 8 puits
Volume du lit 600 μl