Learn More
Carabron, TRC
Code produit 30361767
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30361767 2.5 mg 2.50mg
30359943 5 mg 5mg
30359210 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30361767 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1775552.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1748-81-8
Formule moléculaire C15 H20 O3
Poids moléculaire (g/mol) 248.317
Synonyme (3aR,4aS,5S,5aR,6aR)-Octahydro-5a-methyl-3-methylene-5-(3-oxobutyl)-2H-cyclopropa[f]benzofuran-2-one, Carabrone, Caropesia Lactone
Nom IUPAC (3aR,4aS,5S,5aR,6aR)-5a-methyl-3-methylidene-5-(3-oxobutyl)-3a,4,4a,5,6,6a-hexahydrocyclopropa[f][1]benzofuran-2-one
SMILES CC(=O)CC[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3[C@@H](C[C@]12C)OC(=O)C3=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Carabron
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-8(16)4-5-11-12-6-10-9(2)14(17)18-13(10)7-15(11,12)3/h10-13H,2,4-7H2,1,3H3/t10-,11+,12+,13-,15-/m1/s1
Poids de la formule 248.141