Learn More
Unity Lab Services™ Caractérisation 9 PTS °C %HR
Code produit 14800582
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermomètres, hygromètres
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
14800582 Thermomètres, hygromètres
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14800582 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur UMVP9364
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
  • Contrôle des spécifications de l'équipement en température et humiditérelative: stabilité, homogénéité, écart de consigne et d'indication.
  • Ces spécifications sont déterminées pour un volume intérieur ≤ à 2 m3 à l'aide de 9 capteurs de température positionnés selon la fiche documentaire FD X15-140 et un capteur d'humidité placé au centre de l'enceinte.
  • Nota: La prestation est réalisable pour une température sèche comprise entre 5°C et 90°C.
  • L'humidité relative est déterminée par calcul à partir de la température sèche et de la température de rosée.
  • Durée d'acquisition: En régime établi, la période d'enregistrement est de 30 minutes au moins et 1 heure maximum (en l'absence de régulation cyclique) ou comprenant au moins 2 cycles entiers de régulation de l'enceinte.
  • Fréquence d'acquisition : 1 mesure par minute.
  • L'ensemble des mesures est réalisé avec des équipements de référence, raccordés aux étalons nationaux.
  • Rédaction du rapport. Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au format pdf envoyée par email à l'adresse communiquée par vos soins, ceci afin de garantir la confidentialité.
  • Sauf mention contraire de votre part, l'acceptation de ce devis vaut convention de preuve par laquelle vous acceptez ces modalités de transmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermomètres, hygromètres
Type de produit Rapport de caractérisation