Learn More
Carbadox, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473079 100 g 100g
15463079 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60284.22
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6804-07-5 | C13H10BrNO | 276.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le carbadox a été utilisé pour supprimer la production d’aldostérones, étudier la propagation des souches d’Escherichia coli productrices de toxines de shiga (STEC) et comparer différentes activités antimicrobiennes. Le carbadox est un antibiotique quinoxaline-di-N-oxyde qui est généralement utilisé dans l’alimentation des porcs pour prévenir la dysenterie et améliorer l’efficacité de l’alimentation. Il inhibe les bactéries par intercalation et induction de mutations dans le génome bactérien.
Solubilité
Soluble dans 1 NaOH N (50 mg/ml) et dans l’eau (en partie).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6804-07-5
Numéro MDL MFCD00057293
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbadox
Point de fusion 239°C to 240°C
Couleur Jaune
Point d’éclair 18°C (64°F)
Formule moléculaire C11H10N4O4
Quantité 100 g
Numéro UN UN1325
Merck Index 14,1780
Synonyme carbadox, unii-m2x04r2e2y, getroxel, mecadox, dsstox_cid_23913, dsstox_rid_80088, dsstox_gsid_43913, fortigro, karbadox czech, methyl n-e-1-hydroxy-4-oxidoquinoxalin-4-ium-2-ylidene methyl iminocarbamate
Informations sur la solubilité Soluble in 1N NaOH (50mg/ml),and water (partly).
Clé InChI BPMVRAQIQQEBLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)N=NC=C1C=[N+](C2=CC=CC=C2N1O)[O-]
Nom IUPAC Méthyl N-[(E)-(1-hydroxy-4-oxydoquinoxaline-4-ium-2-ylidène)méthyl]iminocarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 262.23
CID PubChem 5353472
Poids de la formule 262.22
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide