Learn More
Carbadox, MedChemExpress
Description
Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic compound which is widely fed to nursery-age pigs to control enteric diseases and improve feed efficiency.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbadox |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 6804-07-5 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H10N4O4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 3.57 mg/mL (13.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | [O-][N+]1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C(/C=N/NC(OC)=O)=C1 |
| Afficher plus |