Learn More
Carbadox (Grade Technique), TRC
Code produit 30368454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368454 1 g 1g
30352967 100 mg -
30353288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368454 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2758251G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6804-07-5
Formule moléculaire C11 H10 N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 262.22
Synonyme Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide (7CI), Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N1,N4-dioxide (8CI), Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide, Hydrazinecarboxylic acid, [(1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]-, methyl ester (9CI), 2-Formylquinoxaline-1,4-dioxide carbomethoxyhydrazone, Carbadox, Fortigro, GS 6244, Getroxel, Mecadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate N1,N4-dioxide, Quinoxaline-2-carbomethoxyhydrazone 1,4-dioxide
Nom IUPAC méthyl N-[(E)-(1,4-dioxydoquinoxaline-1,4-diium-2-yl)méthylidéninéamino]carbamate
SMILES COC(=O)N\N=C\c1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbadox
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
Poids de la formule 262.0702