Learn More
Carbadox, TRC
Code produit 30040566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30040566 100 mg 100mg
30007647 1 g 1g
30007207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040566 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC175825100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6804-07-5
Formule moléculaire C11 H10 N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 262.22
Synonyme Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide (7CI), Carbazic acid, 3-(2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N1,N4-dioxide (8CI), Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, N,N'-dioxide, Hydrazinecarboxylic acid, [(1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]-, methyl ester (9CI), 2-Formylquinoxaline-1,4-dioxide carbomethoxyhydrazone, Carbadox, Fortigro, GS 6244, Getroxel, Mecadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate N1,N4-dioxide, Quinoxaline-2-carbomethoxyhydrazone 1,4-dioxide
Nom IUPAC méthyl N-[(E)-(1,4-dioxydoquinoxaline-1,4-diium-2-yl)méthylidéninéamino]carbamate
SMILES COC(=O)N\N=C\c1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbadox
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
Poids de la formule 262.0702
Pourcentage de pureté >95%