Learn More
Carbamazépine 10,11-Époxyde, TRC
Code produit 17930385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17930385 10 mg 10mg
17974075 50 mg 50mg
17965035 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17930385 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17585010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36507-30-9
Formule moléculaire C15 H12 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Synonyme Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
Nom IUPAC 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxyreno[d]azépine-6-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamazepine-10,11-epoxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
Poids de la formule 252.0899
Pourcentage de pureté >95%