Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbamazépine, 98 %
Code produit 10327671 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10327671 5 g Flacon en verre 5g
10607754 1 g Flacon en verre 1g
10337671 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10327671 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 344360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    87.65€ / 5g
    Économisez 16.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
La carbamazépine (carbamazepen), numéro CAS 298-46-4, est un cycle aromatique de la classe des dibenzoazépines qui agit comme un bloqueur du canal sodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La carbamazépine est un cycle aromatique de la classe des dibenzoazépines qui agit comme un bloqueur du canal sodium
  • Il s’agit d’un antidépresseur tricyclique qui réduit la potentialisation post-tétanique
Applications
  • La carbamazépine peut être utilisée comme bloqueur du canal sodium et comme agoniste du transporteur de glutamate pour réduire l’activité neurale et produire des effets inhibiteurs dans le cerveau
  • La carbamazépine est utile dans la recherche de la douleur, de l’épilepsie et de la maniaco-dépression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-46-4
Formule moléculaire C15H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Numéro MDL MFCD00005073
Clé InChI FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
CID PubChem 2554
ChEBI CHEBI:3387
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamazepine
Note relative au nom 98%
Point de fusion 189°C to 192°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 1783
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,propylene glycol,dmf,slightly soluble in ethanol,glacial acetic acid
Nom IUPAC 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadéca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaène-2-carboxamide
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbamazepine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.