Learn More
Carbamazepine, 98%
Code produit 15444929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444929 100 g 100g
15434929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444929 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62590.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 298-46-4 | C15H12N2O | 236.27 g/mol
Carbamazepine is used as cytochrome P450 3A4 inducing anti-epileptic drug and ligand for the GABA-A receptor benzodiazepine modulatory site. Carbamazepine is typically used for the treatment of seizure disorders and neuropathic pain. It is associated with other medications and used to treat schizophrenia as well as a second line agent in bipolar disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in ethanol, acetone, propylene glycol, chloroform, dimethyl sulfoxide, methanol, dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-46-4
Formule moléculaire C15H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Numéro MDL MFCD00005073
Clé InChI FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
CID PubChem 2554
ChEBI CHEBI:3387
Nom IUPAC 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamazepine
Point de fusion 189°C to 192°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Merck Index 14,1781
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone,propylene glycol,chloroform,dimethyl sulfoxide,methanol,dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Powder
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbamazepine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbamazepine