Learn More
Carbamazepine, 98%, Thermo Scientific™
102.65€ - 347.00€
Identifiants chimiques
CAS 298-46-4
Formule moléculaire C15H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Numéro MDL MFCD00005073
Clé InChI FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
CID PubChem 2554
ChEBI CHEBI:3387
Nom IUPAC 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15434929
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62590.14
25g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
114.00€
102.65€ / 25g
Économisez 11.35€
9% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
 Article restreint
15444929
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62590.22
100g
347.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in ethanol, acetone, propylene glycol, chloroform, dimethyl sulfoxide, methanol, dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Spécification
Identifiants chimiques
298-46-4
236.27
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
2554
2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide
C15H12N2O
MFCD00005073
carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
CHEBI:3387
NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Carbamazepine
C15H12N2O
14,1781
Soluble in ethanol,acetone,propylene glycol,chloroform,dimethyl sulfoxide,methanol,dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water.
NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
236.27
CHEBI:3387
98%
298-46-4
MFCD00005073
carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide
2554
236.27
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 206-062-7
missing translation for 'rtecsNumber' : HN8225000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold