Learn More
Carbamazepine, MedChemExpress
Code produit 16478186
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478186 100 mg
16482066 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16478186 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0246
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Carbamazepine, a sodium channel blocker, is an anticonvulsant drug.
Carbamazepine, a sodium channel blocker, is an anticonvulsant drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamazepine
Forme physique Powder
CAS 298-46-4
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H12N2O
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme CBZ NSC 169864
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (423.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C31)N
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research