Learn More
Carbamazépine, TRC
Code produit 30137434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137434 25 g 25g
17963135 1 g 1g
17945105 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137434 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17584025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-46-4
Formule moléculaire C15 H12 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Synonyme 5-Carbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbamazepine, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Equetro, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil
Nom IUPAC benzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamazepine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
Poids de la formule 236.095
Pourcentage de pureté >95%