Learn More
Ester de carbamyle benzylique, TRC
Code produit 30367657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367657 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC176035100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamyl Benzyl Ester
CAS 621-84-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Quantité 100 g
Synonyme Carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl Aminoformate, Benzyl Carbamate, NSC 25317, O-Benzylcarbamate
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
SMILES NC(=O)OCc1ccccc1
Nom IUPAC Carbamate de benzyle
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Poids de la formule 151.0633