Learn More
Carbazochrome sodium sulfonate, MedChemExpress
Description
Carbazochrome sodium sulfonate (AC-17) is a capillary stabiliser and used for the research of haemorrhage. Carbazochrome sodium sulfonate is an antihemorrhagic agent.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Carbazochrome sodium sulfonate |
| CAS | 51460-26-5 |
| Couleur | Orange |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H11N4NaO5S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | AC-17 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 49 mg/mL (152.05 mM) |
| SMILES | O=S(C(CC1=C/C2=N/NC(N)=O)N(C)C1=CC2=O)(O[Na])=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.27 |
| Show More |