Learn More
Carbazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Carbazole and its derivatives are widely used as an intermediate in synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals, dyes, pigments and other organic compounds. carbazole is also used in luminescence chemistry as a photosensitizing and additional charge transport material. Carbazole structure is a motif in pharmaceuticals such as carvedilol used to treat high blood pressure and to prevent cardiac arrhythmias and angina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le carbazole et ses dérivés sont largement utilisés comme intermédiaires dans la synthèse de produits pharmaceutiques, agrochimiques, colorants, pigments et autres composés organiques. Le carbazole est également utilisé dans la chimiluminescence comme matériau de photosensibilisation et de transport de charge supplémentaire. La structure du carbazole est un motif dans les produits pharmaceutiques tels que le carvédilol utilisé pour traiter l’hypertension artérielle et prévenir les arythmies cardiaques et l’angine.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions ordinaires. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Carbazole |
| Point de fusion | 240°C to 246°C |
| Densité | 1.15 |
| Point d’ébullition | 354°C to 356°C |
| Point d’éclair | 220°C (428°F) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 3956 |
| Merck Index | 14,1790 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Carbazole
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 9H-Carbazole