Learn More
Carbendazim, MedChemExpress
Description
Carbendazim is a potent and orally active broad-spectrum benzimidazole fungicide and can be acts as a pesticide for fungal diseases research, such as Seproria, Fusarium and Sclerotina. Carbendazim is a benzimidazole (HY-Y1825) derivative with antitumor activity and used for cancer research, especially advanced solid tumors and lymphoma.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbendazim |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 10605-21-7 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H9N3O2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 6.8 mg/mL (35.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)NC1=NC2=CC=CC=C2N1 |
| Afficher plus |