Learn More
Carbendazim, TRC
Code produit 30134277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134277 1 g 1g
30040546 100 mg 100mg
17927149 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134277 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1759001G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10605-21-7
Formule moléculaire C9 H9 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Synonyme 2-Benzimidazolecarbamic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamic acid, 1H-benzimidazol-2-yl-, methyl ester (9CI), 2-(Carbomethoxyamino)benzimidazole, 2-(Methoxycarbamoyl)benzimidazole, 2-(Methoxycarboxamido)benzimidazole, 2-[(Methoxycarbonyl)amino]benzimidazole, A 118, A 118 (pesticide), Agrizim, Aimcozim, Amolden TSM 32, Antibac MF, B 350, BAS 3460, BAS 3460F, BAS 67054F, BCM, BCM (fungicide), BMK, BMK (fungicide), Battal, Bavistan, Bavistin, Bavistin 25SD, Bavistin 3460, Bavistin 50SD, Bavistin 50WP, Bavistin DF, Bavistin FL, Bavistine, Bendazim, Benfil, Bengard, Bercema-Bitosen, Biocut BM 10, Bitosen, CTR 6669, Carbate, Carben VL, Carbendazim, Carbendazime, Carbendazol, Carbendazole, Carbendor, Carbex 500SC, Carbomax, Cekudazim, Corbel, Corzim, Corzim 50WP, Custos, Defensor, Delsene, Delsene 10, Derosal, Derosal 60PM, Derosol 60WP, Derroprene, Dhanustin, EK 578, Elsa, Equitdazin, FB 642, Falicarben, Ferazim, Funaben, Funaben 3, Funaben 50, Fungoxan, G 665, GLSTIN, Galofungin, Garbenda, HOE 17411, IPO 1250, IPO Y, Jkstein, Karben, Karben Stefes Flo, Karben flo Stefes, Kemdazin, Kolfugo, Kolfugo 25FW, Kolfugo Extra, Kolfugo Super, Lignasan, MBC, Mecarzole, Medamine, Methoxycarbonylaminobenzimidazole, Methyl 1H-2-benzimidazolecarbaminate, Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate, Methyl 1H-benzimidazole-2-carbamate, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl 2-benzimidazolylcarbamate, Methyl benzimidazolylcarbamate, Myco, NSC 109874, Olgin, Olgin (fungicide), Pillarstin, Preparation G 665, Preventol BCM, Protek, San-ai 700, Sarfun, Spin, Spin (pesticide), Spin Flo, Stein, Stempor, Subeej, Supercarb, Supercarb (fungicide), Thicoper, Triticol, Troysan CF 20, U 32104, Zhiweiling
Nom IUPAC méthyle N-(1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbendazim
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
Poids de la formule 191.0695
Pourcentage de pureté >95%