Learn More
Melford Carbénicilline
Code produit 30018167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018167 5 g 5g
30018164 1 g 1g
30018165 100 g 100g
30018166 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30018167 Fournisseur Melford Code fournisseur C460005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
La carbénicilline, sel disodique, est un antibiotique appartenant à la classe des pénicillines et efficace contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives.
La carbénicilline ou le sel disodique est un antibiotique qui appartient à la classe des antibiotiques liés à la pénicilline et qui est efficace contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
La carbénicilline est un dérivé semi-synthétique de la pénicilline et est connue pour sa stabilité en solution aqueuse.
Dans le domaine de la biologie moléculaire et du génie génétique, le sel disodique de carbénicilline est couramment utilisé comme agent sélectif dans les expériences de clonage basées sur des plasmides. Son action repose sur l'inhibition de la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne, entraînant la mort cellulaire.
Les chercheurs introduisent souvent un plasmide contenant un gène de résistance à la carbénicilline dans les cellules hôtes. Les cellules qui absorbent avec succès le plasmide et expriment le gène de résistance peuvent survivre en présence de carbénicilline, tandis que les cellules non transformées sont éliminées.
La carbénicilline, sel disodique, est également utilisée en microbiologie et en culture cellulaire. Il est efficace pour prévenir la prolifération des contaminants bactériens dans les cultures cellulaires, assurant ainsi la pureté des lignées cellulaires.
De plus, il est utilisé pour l'isolement et le maintien de souches présentant une résistance connue ou acquise à la carbénicilline.
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbenicillin
CAS 4800-94-6
Quantité 5 g
Formule moléculaire C17H16N2Na2O6S