Learn More
Carbénicilline disodique (90 %), TRC
Code produit 30363388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363388 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363388 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17608050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbenicillin disodium
CAS 4800-94-6
Formule moléculaire C17 H16 N2 O6 S . 2 Na
Quantité 50 mg
Synonyme 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(2-carboxy-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, sodium salt (1:2), (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(carboxyphenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, disodium salt, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(carboxyphenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, disodium salt, [2S-(2α,5α,6β)]-, Malonamic acid, N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-2-phenyl-, disodium salt (7CI,8CI), Anabactyl, BRL 2064, CP 15639-2, Carbapen, Carbecin, Carbenicillin disodium, Carbenicillin disodium salt, Carbenicillin sodium, Carbenicilline disodium, Carboxybenzylpenicillin sodium, Disodium (α-carboxybenzyl)penicillin, Disodium carbenicillin, Fugacillin, Geocillin, Geopen, Gripenin, Hyoper, Microcillin, NSC 111071, Piopen, Pyopen, Pyopene, Sodium carbenicillin, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, α-Carboxybenzylpenicillin sodium salt
Formule InChI InChI=1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C(=O)[O-])c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Nom IUPAC disodique ;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phénylacétyl)amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2 -carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 422.36
Poids de la formule 422.0524