Learn More
Carbenicillin disodium, MedChemExpress
Code produit 16440978
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16440978 5 g
16422219 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16440978 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0525A
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Carbenicillin disodium is a beta-lactam penicillin derivative that interference with final stage of bacterial cell wall synthesis.
Carbenicillin disodium is a beta-lactam penicillin derivative that interference with final stage of bacterial cell wall synthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbenicillin disodium
CAS 4800-94-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H16N2Na2O6S
Quantité 5 g
Synonyme Sodium carbenicillin
Informations sur la solubilité H2O : 125 mg/mL (295.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (147.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C(C(O[Na])=O)C3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[Na]
Poids moléculaire (g/mol) 422.36
Poids de la formule 422.36
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation