Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique de carbénicilline, 90 %
Code produit 15535146 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15535146 5 g 5g
15525146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15535146 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00€
    368.65€ / 5g
    Économisez 70.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le sel disodique de carbénicilline, nº CAS 4800-94-6, est la forme sel disodique de la carbénicilline, un composé semi-synthétique doté d’activités antibactériennes à large spectre et résistant aux β-lactamases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sel disodique de carbénicilline est un composé semi-synthétique doté d’une activité antibactérienne et d’une activité de résistance à la β-lactamase ; il est efficace contre les bactéries à Gram négatif
  • Dans des études in vitro, le sel disodique de carbénicilline peut supprimer totalement la prolifération d’Agrobacterium
Application
  • En raison de son activité antibactérienne, ce composé peut être utilisé pour contrôler la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en inactivant les transpeptidases sur la surface interne de la membrane cellulaire bactérienne.Cela peut conduire à une synthèse incomplète de la paroi cellulaire bactérienne et provoquer une lyse cellulaire
  • Il a également été utilisé dans des études visant à évaluer le rôle des transpeptidases sensibles à la pénicilline dans la biosynthèse des parois cellulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4800-94-6
Formule moléculaire C17H16N2Na2O6S
Poids moléculaire (g/mol) 422.36
Numéro MDL MFCD00077683
Clé InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
CID PubChem 20933
ChEBI CHEBI:34609
Nom IUPAC disodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbenicillin disodium salt
Type Carbenicillin Disodium Salt
Point de fusion >200.0°C
Spectre IR Authentique
Eau 6% max.
Quantité 5 g
Point d’éclair 400°C
Point d’ébullition 738,0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Poids de la formule 422.36
Pourcentage de pureté 90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbenicillin disodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.