Learn More
Carbénicilline (sel disodique), Fisher BioReagents
Description
Utilisé pour la sélection de cellules transformées résistantes à l’ampicilline et pour l’étude des transpeptidases sensibles à la pénicilline dans la biosynthèse de la paroi cellulaire. Spectre antimicrobien : Bactéries à gram-positif et gram-négatif, Pse
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Carbénicilline |
| Type | Carbénicilline |
| Note relative au nom | Sel disodique |
| Forme physique | Solide |
| Point de fusion | 200 °C |
| Conditionnement | Verre ambré |
| Puissance | 770 μg/mg min. |
| Eau | 6 % max. |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Show More |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Carbenicillin disodium salt
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin disodium salt
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?