Learn More
Sel disodique de carbénicilline, MP Biomedicals™
Code produit 11480952 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480952 5 g 5g
11470952 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480952 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219509205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.00€
    598.50€ / 5g
    Économisez 30.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 4800-94-6
Formule moléculaire C17H16N2Na2O6S
Poids moléculaire (g/mol) 422.36
Numéro MDL MFCD00077683
Clé InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Synonyme α-Carboxybenzylpenicillin
CID PubChem 20933
ChEBI CHEBI:34609
Nom IUPAC disodium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phénylacétyl)amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbenicillin disodium salt
Type Sel disodique de carbénicilline
Forme physique Poudre
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de la formule 422.4
Qualité Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbenicillin Disodium Salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin Disodium Salt