Learn More
Sel disodique de carbénicilline, MP Biomedicals™
Code produit 11460952 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460952 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11460952 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02195092.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 250mg
    Économisez 3.75€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Présente des effets antipseudomonaux et antiprotéaux. Le sel disodique de carbénicilline, MP Biomedicals, est un antibiotique de carboxypénicilline qui inhibe la synthèse des parois cellulaires bactériennes (réticulation peptidoglycane) en inactivant les
La carbénicilline est un antibiotique semi-synthétique analogue à l’ampicilline. Elle est dérivée de la pénicilline benzyle en remplaçant le groupe a-carboxyle dans la chaîne latérale benzyle. Elle est entièrement ionisée dans le sang et est liée à environ 50 % de protéines de façon réversible dans le plasma. Sa distribution tissulaire est similaire à celle des autres pénicillines.
Les bactéries sensibles incluent les bactéries à gram-positif et à gram-négatif abd pseudomonas. Bien qu’elle ait une activité in vitro importante contre une variété de microorganismes à gram-positif et à gram-négatif, l’aspect le plus important de son profil réside dans son effet antipseudomonal et antiprotéal.
Le sel disodique de carbénicilline est utilisé pour la sélection des cellules transformées d’ampR et pour étudier le rôle des transeptidases sensibles à la pénicilline dans la biosynthèse des parois cellulaires.
Spécification
Forme physique Poudre
CAS 4800-94-6
Puissance >650 μg/mg
Couleur White
Concentration Concentration de travail : 105u/L (5-50 μg/mL) en culture cellulaire ; environ 200 mg/kg in vivo.
Quantité 250 mg
Formule moléculaire C17H16N2Na2O6S
Numéro MDL MFCD00077683
Synonyme α-Carboxybenzylpenicillin
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (50 mg/mL) et l’alcool
Clé InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Nom IUPAC disodium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phénylacétyl)amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 422.36
CID PubChem 20933
ChEBI CHEBI:34609
Poids de la formule 422.4
Qualité Not Available
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbenicillin Disodium Salt
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Sicherheitshinweis
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin Disodium Salt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.