Learn More
Sel disodique de carbénicilline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414429 5 g 5g
15404429 1 g 1g
15424429 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15414429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61949.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.46€
    230.65€ / 5g
    Économisez 47.81€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Antibiotique soluble dans l’eau efficace contre les bactéries à Gram négatif
Carbenicillin disodium salt is a water-soluble antibiotic which is effective against gram-negative bacteria.Carbenicillin disodium salt is widely utilized as an antibiotic which is used to control bacterial cell-wall synthesis by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane. It has been involved in the study of the role of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique de carbénicilline est un antibiotique soluble dans l’eau qui est efficace contre les bactéries à Gram-négatif.Le sel disodique de carbénicilline est largement utilisé comme antibiotique qui est utilisé pour contrôler la synthèse de paroi cellulaire bactérienne en inactivant les transeptidases sur la surface interne de la membrane cellulaire bactérienne. Il a été impliqué dans l’étude du rôle des transeptidases sensibles à la pénicilline dans la biosynthèse de paroi cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4800-94-6
Formule moléculaire C17H16N2Na2O6S
Poids moléculaire (g/mol) 422.36
Numéro MDL MFCD00077683
Clé InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
CID PubChem 20933
ChEBI CHEBI:34609
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbenicillin disodium salt
Type Carbenicillin Disodium Salt
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 5722128
Merck Index 14,1792
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Nom IUPAC disodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Poids de la formule 422.36
compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbenicillin disodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium [2S-(2.alpha.,5.alpha.,6.beta.)]-6-(carboxylatophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1