Learn More
TOKU-E™ Carbenicillin ReadyMade™ Solution
Beschreibung
- CAS Number: 4800-94-6
- Molecular Formula: C17H16N2Na2O6S
- Molecular Weight: 422.36 g/mol
- Storage Conditions: -20°C
- Form: Liquid
- Source: Semi-synthetic
- Spectrum: The activity of Carbenicillin is limited to primarily Gram-negative bacteria including Pseudomonas aeruginosa and common enteric bacteria. It has limited activity against Gram-positive bacteria
- Mechanism of Action: Carbenicillin interferes with penicillin binding protein (PBP) activity otherwise involved in the final phase of peptidoglycan synthesis. PBPs are enzymes which catalyze a pentaglycine crosslink between alanine and lysine residues. Without a pentaglycine crosslink, the integrity of the cell wall is severely compromised ultimately leading to cell lysis. Resistance to β-lactams is commonly due to cells containing plasmid-encoded β-lactamases
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Carbenicillin |
| Forme physique | Liquid |
| CAS | 4800-94-6 |
| Source | Semi-synthetic |
| Conditionnement | 2 mL plastic vial |
| Stérilisée par filtration | Yes, 0.22 μm |
| Stérilité | Sterile |
| Couleur | Colorless |
| Concentration | 100 to 105 mg/mL |
| Quantité | 50 x 1 ml |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?