Learn More
(Carbéthoxyméthylène)triphénylphosphorane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10496900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10496900 25 g Flacon en verre 25g
10020600 100 g Flacon en verre 100g
11955791 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10496900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108290250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1099-45-2 | C22H21O2P | 348.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1099-45-2
Formule moléculaire C22H21O2P
Poids moléculaire (g/mol) 348.38
Numéro MDL MFCD00009183
Clé InChI IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
CID PubChem 70670
Nom IUPAC ethyl 2-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)acetate
SMILES CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 124.0°C to 129.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3P=CHCO2C2H5
Quantité 25 g
Fieser 01,112; 02,60; 10,78
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 348.38
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.