Learn More
(Carbéthoxyméthylène)triphénylphosphorane, TRC
Code produit 30356078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356078 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17591025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
CAS 1099-45-2
Formule moléculaire C22 H21 O2 P
Quantité 25 g
Synonyme Acetic acid, 2-(triphenylphosphoranylidene)-, ethyl ester, Acetic acid, (triphenylphosphoranylidene)-, ethyl ester (6CI,8CI,9CI), (2-Ethoxy-2-oxoethylidene)triphenylphosphorane, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphoran, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, (Carbethoxymethylidene)triphenylphosphorane, (Ethoxycarbonylmethylidene)triphenylphosphorane, (Triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetic acid ethyl ester, (Triphenylcarbethoxymethylene)phosphorane, (Triphenylphosphanylidene)acetic acid ethyl ester, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid ethyl ester, Carbethoxytriphenylphosphonium methylide, Ethyl (triphenylphosphanylidene)acetate, Ethyl 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetate, Ethyl 2-(triphenylphosphanylidene)acetate, Ethyl triphenylphosphoranylideneacetate, NSC 72406, [(Ethoxycarbonyl)methylene]triphenylphosphorane
Formule InChI InChI=1S/C22H21O2P/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC etilo 2-(trifenil-λ ^{5}-fosfanilideno)acetato
Poids moléculaire (g/mol) 348.37
Poids de la formule 348.1279