Learn More
Carbidopa monohydratée, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15698705 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15698705 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15698705 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461010010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbidopa monohydrate
CAS 38821-49-7
Perte à la dessiccation 6.9% to 7.9% (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H14N2O4·H2O
Quantité 1 g
Synonyme 3-3,4-dihydroxyphenyl-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid hydrate, +-2-3,4-dihydroxybenzyl-2-hydrazinopropionic acid monohydrate, 3-3,4-bis oxidanyl phenyl-2-diazanyl-2-methyl-propanoic acid hydrate
Clé InChI QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)(C(=O)O)NN.O
Nom IUPAC Acide (2S)-3-(3,4-dihydroxyphényl)-2-hydrazinyl-2-méthylpropanoïque;hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 244.25
CID PubChem 38101
ChEBI CHEBI:3395
Poids de la formule 244.25
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbidopa monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbidopa