Learn More
Carbimazole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15590574 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15590574 5 g 5g
15500584 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15590574 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458610050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 22232-54-8
Formule moléculaire C7H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.23
Clé InChI CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbimazole, athyromazole, carbimazol, carbethoxymethimazole, neomercazole, carbinazole, neo-thyreostat, basolest, carbimazolum, thyrostat
CID PubChem 31072
ChEBI CHEBI:617099
Nom IUPAC 3-méthyl-2-sulfanylidèneimidazole-1-carboxylate d'éthyle
SMILES CCOC(=O)N1C=CN(C1=S)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbimazole
Point de fusion 122.0°C to 124.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (24 h) (P2O5)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L ( 20°C ). Other solubilities: soluble in acetone and ethanol
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbimazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement