Learn More
Carbimazole, MedChemExpress
Description
Carbimazole is an imidazole antithyroid agent and can be used for the research of Graves' disease. Carbimazole plays its role due to its rapid conversion to methylmercapto imidazole (MMI) in vivo and can be converted to methimazole in vitro.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbimazole |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 22232-54-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H10N2O2S |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (536.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1C=CN(C)C1=S)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.23 |
| Afficher plus |