Learn More
Carbimazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbimazole |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 186.0463 |
| Pourcentage de pureté | >95% |