Learn More
Carbocisteine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbocisteine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 179.0252 |
| Pourcentage de pureté | >95% |