Learn More
Carbofurane D3 (N-méthyl D3) 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315985 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30315985 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11010100ME100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbofuran-d3
CAS 1007459-98-4
Solvant ou matrice Méthanol
Formule moléculaire C12 2H3 H12 N O3
Quantité 1 mL
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
Nom IUPAC (2,2-diméthyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-(trideutériométhyl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 224.27
Poids de la formule 224,124 g/mol