Learn More
Carbofurane-d3 (N-méthyl-d3), CDN
Code produit 30325593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325593 0.05 g 0.05g
30318384 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325593 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND64070.05G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbofuran-d3
CAS 1007459-98-4
Formule moléculaire C12 2H3 H12 N O3
Quantité 0.05 g
Formule InChI InChI=1 S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6 H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
Nom IUPAC (2,2-dimetil-3 H-1-benzofuran-7-il) N-(trideuteriometil)carbamato
Poids moléculaire (g/mol) 224.27
Poids de la formule 224,124 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique