Learn More
Carbofuran-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Carbofuran-d3 |
| CAS | 1007459-98-4 |
| Formule moléculaire | C12 2H3 H12 N O3 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl N-(methyl-d3)carbamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12 |
| Nom IUPAC | (2,2-diméthyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-(trideutériométhyl)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 224.27 |
| Poids de la formule | 224.124 |