Learn More
Carbohydrazide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459053
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459053 25 g 25g
11469053 100 g 100g
11479053 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459053 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11145.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 497-18-7 | CH6N4O | 90.09 g/mol
Carbohydrazide is widely utilized as a curing agent for epoxide-type resins and as an oxygen scrubber in boiler systems. It is applied in photography to stabilize color developers that produce images of the azo-methine and azine classes. It is used to develop ammunition propellants and stabilize soaps. It is also a useful reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Carbohydrazide est largement utilisé comme agent de durcissement pour les résines de type époxyde et comme épurateur d’oxygène dans les systèmes de chaudière. Il est utilisé en photographie pour stabiliser les développeurs de couleurs qui produisent des images des classes azo-méthine et azine. Il est utilisé pour développer des propulseurs de munitions et stabiliser les savons. Il s’agit également d’un réactif utile dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, le cuivre, le zinc, le nickel, le plomb et le laiton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-18-7
Formule moléculaire CH6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 90.09
Numéro MDL MFCD00007591
Clé InChI XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbohydrazide, carbonic dihydrazide, carbazide, carbonohydrazide, carbodihydrazide, hydrazine, carbonyldi, hydrazine, carbonylbis, carbazic acid, hydrazide, semicarbazide, 4-amino, carbonic acid, dihydrazide
CID PubChem 73948
ChEBI CHEBI:61308
Nom IUPAC 1,3-diaminourée
SMILES NNC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbohydrazide
Point de fusion 153°C to 158°C
Formule linéaire (H2NNH)2C=O
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,1804
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 90.09
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbohydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic dihydrazide